Learn More
Oxyde de lanthane(III), 99,99 % (REO), Ca 10 ppm max., qualité AAS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356338
250 g, 250g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lanthanum(III) oxide is used as a precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. It is also used in the manufacturing of optical glasses, piezoelectric and thermoelectric material. It is also useful for X-ray imaging intensifying screens, phosphors as well as dielectric and conductive ceramics. In addition, it is used as a catalyst to effect certain organic transformations. It is one of the active ingredients and finds application in thermoelectric and piezoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 1312-81-8
Formule moléculaire La2O3
Numéro MDL MFCD00011071
Spécification
Point d’ébullition 4200°C
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) oxide
Point de fusion 2307°C
Note relative au nom For AAS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,but soluble in dilute acid.
Poids de la formule 325.82
Qualité SAA
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder/lump
Densité 6.51 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de lanthane(III), 99,99 % (REO), Ca 10 ppm max., qualité AAS, Thermo Scientific Chemicals >