Learn More
Iodure de lanthane(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368697
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Lanthanum(III) iodide is used as a catalyst in the transesterification of N-acyloxazolidinones with alcohol gives the corresponding esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-22-4
Formule moléculaire I3La
Poids moléculaire (g/mol) 519.62
Numéro MDL MFCD00049470
Clé InChI KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) iodide
Point de fusion 772°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 519.62
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic