Learn More
Hydroxyde de lanthane(III), 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314798
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14507-19-8 | La(OH)3
Lanthanum(III) hydroxide is used in three way catalyst, glass, ceramic and electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14507-19-8
Formule moléculaire La(OH)3
Numéro MDL MFCD00016160
Synonyme lanthanum hydroxide, la oh 3, lanthanum hydroxide van, lanthanum 3+ trihydroxide, acmc-1c707, lanthanum 3+ ion trihydroxide, lanthanum iii hydroxide trace rare earth metals basis 50g
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum (III) hydroxide
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in strong acids.
Poids de la formule 189.93
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless