Learn More
Fluorure de lanthane(III) anhydre, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11396348
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Lanthanum(III) fluoride is used in phosphor lamp coating, carbon arc electrodes and in lasers. It is also used in fluoride selective electrodes. Further, it is used as a non-ferrous metal additive and used in metal alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-38-1
Formule moléculaire F3La
Poids moléculaire (g/mol) 195.90
Numéro MDL MFCD00011073
Clé InChI BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) fluoride, anhydrous
Point de fusion 1493°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 195.9
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Densité 5.936 g/cm3 at 20°C