Learn More
Carbonate de lanthane(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357198
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 54451-24-0 | C3La2O9 | 457.84 g/mol
It is used in pharmaceuticals & used in medicine as a phosphate binder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54451-24-0
Formule moléculaire C3La2O9
Poids moléculaire (g/mol) 457.84
Numéro MDL MFCD00011069
Clé InChI NZPIUJUFIFZSPW-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) tricarbonate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) carbonate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5364
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 457.85 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.6 g/mL to 2.7 g/mL