Learn More
Bromure de lanthane(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348697
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
It is used as a scintillation material in certain application, as a source in the synthesis of lanthanum & its derivatives CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13536-79-3
Formule moléculaire Br3La
Poids moléculaire (g/mol) 378.62
Numéro MDL MFCD00016161
Clé InChI XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) bromide
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 378.62
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic