Learn More
Hydrate de bromure de lanthane(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322298
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 224183-16-8 | Br3La | 378.62 g/mol
Lanthanum(III) bromide is used as a scintillation material in certain applications. It is used in gamma spectroscopy radioisotope detection. It is used as a source of lanthanum in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 224183-16-8
Formule moléculaire Br3La
Poids moléculaire (g/mol) 378.62
Numéro MDL MFCD00798151
Clé InChI XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1
CID PubChem 71317322
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) bromide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC lanthane(3+) ; tribromure ; hydraté
Poids de la formule 378.62 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic