Learn More
KleenGuard™ Combinaisons respirantes avec protection contre les particules Kleenguard™ A20+
Conçues pour protéger contre les particules, les fibres et les pulvérisations légères. Les combinaisons respirantes avec protection contre les particules Kleenguard™ A20+ Kimberly-Clark™ sont conçues en tissu SMS léger et respirant aidant le corps à maintenir un confort thermique optimal.
Marque: KleenGuard™ 95170
137.49 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Corps, capuchon et taille conçus ergonomiquement pour un confort optimal
- Les passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Coutures intérieures à trois piqûres pour résister à l’usure générale et aux taches sur le tissu
- Revêtement sans silicone et anti-statique pour les travaux dans des zones critiques en contact avec la peinture ou les surfaces sensibles
- Couche externe résistante à l’abrasion pour assurer une grande durabilité, notamment en cas de frottements contre des objets comme des parois, etc.
Spécification
General Purpose Coveralls | |
Unisexe | |
Blanc | |
Élastique | |
Élastique | |
Cousu | |
Usure | |
EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6 | |
Applications idéales : protection contre les poudres, les fibres de plus grande taille, la poussière radioactive et les projections chimiques ; contribuent à réduire la contamination dans les zones critiques ; permettent de rester au frais et confortable dans les zones générales d’entretien, de nettoyage des bâtiments et la construction civile |
L | |
Tissu SMS | |
Oui | |
Élastique | |
Fermeture éclair avant pleine longueur | |
Stérile | |
Extensible | |
Oui |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.