Learn More
HUBER Bain chauffant / réfrigéré K6s KISS
Les thermostats de bain de refroidissement avec bains de refroidissement isolés constituent une solution économique pour thermoréguler des objets directement dans le bain thermostaté. Les unités sont adaptées à plusieurs tâches de chauffage et de refroidissement types telles que, entre autres, la régulation de la température des échantillons, les tests de matériaux, le contrôle de la qualité et les analyses.
Marque: HUBER 2008.0044.98
5612.51 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le circulateur à refroidissement fonctionne avec des réfrigérants naturels
- Offre une solution respectueuse de l’environnement pour la régulation de la température
- Les circulateurs à refroidissement sont équipés d’un réglage automatique de la capacité de réfrigération
- Réduit la consommation d’énergie et la chaleur résiduelle à l’essentiel
- Équipé d’une protection contre la surchauffe et le niveau faible pour la classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
- Peut être utilisé pour les applications connectées de l’extérieur à l’aide de raccords de pompe situés à l’arrière
- Contrôleur de température KISS
- Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
- Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
- Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
- Interfaces USB et RS232
- Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
- Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
- Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
de 25°C à 200°C | |
4,5 L | |
OLED | |
14 L/min ; 0,25 bar | |
M16x1 AG mâle | |
208/240 V |
KISS | |
20°C (0,26 kW) | |
1,6 - 2,1 kW | |
KISS K6s | |
3/FL (DIN 12876) | |
50/60 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.