Learn More
IPO11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 14403-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16843024
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This is a component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is part of the mitochondrial respiratory chain. The core protein 2 is required for the assembly of the complex.
Spécification
Spécification
IPO11
Polyclonal
Unconjugated
IPO11
Imp11, importin 11, IPO11, Ran binding protein 11, RanBP11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
310056, 51194, 76582
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8K2V6, Q9UI26
IPO11
IPO11 Fusion Protein Ag5659
150 μL