Learn More
Solution d’iode, 0,05 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12980754 Tous les produits Fisher Chemical Produits
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon ISO — Guide 34.
Spécification
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05mol/L
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1133315 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2025 Code produitSOL 114 100
Numéro de lot1097793 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2025 Code produitSOL 114 100
Numéro de lot1070448 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Code produitSOL 114 100
Numéro de lot1001272 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Code produitSOL 114 100
Numéro de lot1044832 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Code produitSOL 114 100
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine 0.5M Volumetric solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Solution d’iode, 0,05 M, Fisher Chemical™ >