Learn More
Solution d’iode, 0,025 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12990754 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon ISO — Guide 34.
Specifications
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.025mol/L
compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine 0.25M Volumetric solution
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine