Learn More
Iode, cristaux resublimés,99,9985 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11300799
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 183°C to 186° (sublimation)
Couleur Bleu-noir
Forme physique Cristaux resublimés
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Nom IUPAC diiodine
Poids de la formule 253.81
Odeur Irritating
Aspect Bluish-black crystals
Densité 4.93 g/cm3 at 20°C