Learn More
Monochlorure d’iode, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373478
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
ICl is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-99-0
Formule moléculaire ClI
Poids moléculaire (g/mol) 162.35
Numéro MDL MFCD00011354
Clé InChI QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
CID PubChem 24640
Nom IUPAC Iodochlorane
SMILES ClI
Spécification
Point d’ébullition 96°C to 98°C
Nom chimique ou matériau Iodine Chloride
Point de fusion 25°C to 27°C
Forme physique Cristallin / liquide
Quantité 100 g
Beilstein 3902972
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Poids de la formule 162.36
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 3.1822