missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Étalon interne, 4-bromo-3,5-diméthylphényl-n-méthylcarbamate, SPEX CertiPrep™

Code produit. 11426088 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Aantal:
1 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteN° CASConcentration
4-Bromo-3,5-diméthylphényl-N-méthylcarbamate672-99-1100 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Conformité GHS / OSHA

Spécification

Chemische naam of materiaal 4-Bromo-3,5-dimethylphenyl-n-methylcarbamate
Naamnotitie USEPA Method 531.1
Verpakking Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 672-99-1, 75-05-8
CAS min % 0.01, 99.99
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
CAS max % 0.01, 99.99
Methoden For US EPA Methods 531, 531.1
Moleculaire formule C10H12BrNO2
MDL-nummer MFCD00027941
Voor gebruik met (apparatuur) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
InChI Key ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC(=O)OC1=CC(C)=C(Br)C(C)=C1
IUPAC Name (4-bromo-3,5-diméthylphényl) N-méthylcarbamate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 258.12
PubChem CID 688148
Aantal 1 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Internal Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis