Learn More
Indole, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
22.90€ - 898.00€
Identifiants chimiques
CAS | 120-72-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00005607 |
Clé InChI | SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german |
CID PubChem | 798 |
ChEBI | CHEBI:16881 |
Nom IUPAC | 1H-indole |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CN2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10162680
|
Thermo Scientific Acros
122150100 |
10 g | Flacon en verre |
22.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10295300
|
Thermo Scientific Acros
122150250 |
25 g | Flacon en verre |
38.25€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10205310
|
Thermo Scientific Acros
122151000 |
100 g | Flacon en verre |
93.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041240
|
Thermo Scientific Acros
122155000 |
500 g | Flacon en verre |
254.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488328
|
Thermo Scientific Acros
122150025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
898.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
120-72-9 | |
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N | |
798 | |
1H-indole |
MFCD00005607 | |
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german | |
CHEBI:16881 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2 |
Spécification
Indole | |
120-72-9 | |
Rose à blanc | |
253.0°C to 254.0°C | |
Authentique | |
C8H7N | |
20, 304 | |
1.22 | |
Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2 | |
117.15 | |
CHEBI:16881 | |
99+% |
98+% | |
51.0°C to 53.0°C | |
1.2200g/mL | |
136°C | |
99+% | |
MFCD00005607 | |
15, 5003 | |
indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german | |
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indole | |
798 | |
117.15 | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-420-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NL2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Indole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.