Learn More
Oxyde d’étain d’indium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343438
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is used in nanotechnology to provide a path to a new generation of solar cells, to make transparent conductive coatings for displays such as liquid crystal displays, flat panel displays, plasma displays, touch panels, and electronic ink. Thin films of ITO are also used in organic light-emitting diodes, antistatic coatings and EMI shielding. In organic light-emitting diodes, ITO is used as the anode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50926-11-9
Formule moléculaire InOSn
Poids moléculaire (g/mol) 249.527
Numéro MDL MFCD00171662
Clé InChI AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
CID PubChem 57350325
Nom IUPAC indium ; oxo-étain
SMILES O=[Sn].[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium tin oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless
Aspect White powder