Learn More
Oxyde d’indium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357427
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Indium(III) oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-43-2
Formule moléculaire In2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.63
Numéro MDL MFCD00011060
Clé InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) oxide
Point de fusion 850° volat.
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.994% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water and soluble in acids.
Poids de la formule 277.64
Odeur Odorless
Aspect Yellow powder
Densité 7.18