Learn More
Hydrate de nitrate d’indium(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350979
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207398-97-8
Formule moléculaire InN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 300.83
Numéro MDL MFCD00149742
Clé InChI LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
CID PubChem 3084148
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Indium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 100°C (in -H2O)
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Nom IUPAC indium(3+) ; trinitrate ; hydrate
Poids de la formule 300.83 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt