Learn More
Hydroxyde d’indium(III), 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319237
50 g, 50g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 20661-21-6
Indium(III) hydroxide is used as a precursor to indium(III)oxide. It is also applied in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20661-21-6
Numéro MDL MFCD00011056
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) hydroxide
Point de fusion 150°C (in -H2O)
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 165.84
Pourcentage de pureté 99.8%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hydroxyde d’indium(III), 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >