Learn More
Hydrate de chlorure d’indium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371928
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 143983-91-9 | Cl3In | 221.17 g/mol
Indium(III) chloride hydrate is used for mild and selective cleavage of tert-butyldimethylsilyl ethers. It is a Lewis acid, and serves as a catalyst for many organic transformations. It also catalyzes the conversion of aldehydes to gem diacetates by chemoselective process. Lithium indium hydride, an in situ reducing agent, can be prepared from indium trichloride. It catalyzes reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions. It also catalyzes Knoevenagel condensation between the barbituric acid and the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143983-91-9
Formule moléculaire Cl3In
Poids moléculaire (g/mol) 221.17
Numéro MDL MFCD00011058
Clé InChI PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC indium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4958
Informations sur la solubilité Soluble in water,diethyl ether,and THF.
Poids de la formule 221.18 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Sensibilité Hygroscopic