Learn More
Chlorure d’indium(III), anhydre, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321928
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-82-8
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Numéro MDL MFCD00011058
Spécification
Point d’ébullition 800°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
Point de fusion 586°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4958
Informations sur la solubilité It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Poids de la formule 221.18
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.460 g/mL