Learn More
Acétate d’indium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379877
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25114-58-3
Formule moléculaire C2H4InO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.87
Numéro MDL MFCD00054347
Clé InChI LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
CID PubChem 24191761
Nom IUPAC acide acétique ; indium
SMILES CC(=O)O.[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) Acetate
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals Basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
Poids de la formule 291.96
Sensibilité Hygroscopic