Learn More
Chlorure d’indium(I), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310979
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium(I) chloride is used to prepare cage, dinuclear complexes (In-cyclodiphophazanes) which possess interesting metal-metal interactions, Semiconductor doping, phosphors-compound semiconductors, ITO thin-film, Basic raw material for compounding organic indium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-10-6
Formule moléculaire ClIn
Poids moléculaire (g/mol) 150.27
Numéro MDL MFCD00148875
Clé InChI APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC λ¹-indiganyliumylidene chloride
SMILES [Cl-].[In+]
Spécification
Point d’ébullition 608°C
Nom chimique ou matériau Indium(I) chloride
Point de fusion ∼225°C
Forme physique Grumeau cristallin
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 150.27
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Chlorine-like
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.19 g/mL