Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigo, synthétique
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indigo |
Note relative au nom | synthetic |
Beilstein | 24, 417 |
Merck Index | 15, 4981 |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 262.26 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Spectrométrie UV | Complies |
Couleur | Bleu à violet |
Quantité | 100 g |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Indigo
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Indigo, synthétique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu