Learn More
Imidaclopride, Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Imidacloprid |
Conditionnement | Bouteille en verre |
CAS | 138261-41-3 |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | 144°C |
Synonyme | (E)-1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.7 |
Industry Type | Environmental Analysis |
Quantité | 100 mg |
Qualité | Étalon analytique |