Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-1R1/IL-1RA humain
Kit ELISA sandwich
728.00€ - 5110.00€
Spécification
Numéro d’adhésion P14778
Plage de dosage 8,19-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage 6 pg/ml
Plage d’étalonnage 6 pg/ml à 2000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15465033
Afficher les documents
Invitrogen™
EHIL1R1
96 dosages
728.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17834210
Afficher les documents
Invitrogen™
EHIL1R1X10
10 x 96 tests
5110.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17175479
Afficher les documents
Invitrogen™
EHIL1R1X5
5 x 96 tests
2860.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Le test ELISA pour le récepteur 1 d’interleukine 1 humaine (IL-1R1/IL-1RAhumaine) quantifie l’IL-1R1 humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-1R1 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-1R1 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine codée par ce gène est un récepteur de cytokine appartenant à la famille des récepteurs de l’interleukine 1. Cette protéine est un récepteur pour les récepteurs de l’interleukine alpha (IL1A), de l’interleukine bêta (IL1B) et de l’interleukine 1, type I (IL1R1/IL1RA). Il s’agit d’un important médiateur impliqué dans de nombreuses réponses immunitaires et inflammatoires induites par les cytokines. Ce gène ainsi que le récepteur de l’interleukine 1, type II (IL1R2), le type de récepteur de l’interleukine 1 2 (IL1RL2) et le type de récepteur de l’interleukine 1 1 (IL1RL1) forment un groupe de gènes récepteurs cytokines dans une région cartographiée sur le chromosome 2q12.
Spécification
Spécification
P14778
6 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CD121A,D2S1473,IL-1R-alpha,IL1R,IL1RA,P80
< 10 %
HRP
Inflammation
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
8,19-2000 pg/ml
6 pg/ml à 2000 pg/ml
Biotine
Autres protéines
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1a, IL-1b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-g, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1a, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF.
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
3554
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
CD121A, D2S1473, IL-1R-alpha, IL1R, IL1RA, P80
1 heures 20 min