Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-10RB humaine
ELISA
Marque: Invitrogen™ EHIL10RBX5
Description
The Human Interleukin 10 Receptor Beta (Hu IL-10RB) ELISA quantitates Hu IL-10RB in human serum, plasma or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-10RB. Principle of the method The Human IL-10RB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les cellules tueuses naturelles (NK) des téléostéens et leur homologue évolutif sont une sous-population de lymphocytes possédant des propriétés qui les distinguent des cellules B ou T. Les cellules NK sont des effecteurs importants de l’immunité innée où elles libèrent des cytokines, qui régulent à leur tour d’autres fonctions immunologiques. Des anticorps monoclonaux ont été utilisés pour identifier différents antigènes de surface présents sur les cellules NK. Ces antigènes de surface ont non seulement été utilisés pour identifier les cellules NK, mais aussi leurs sous-ensembles fonctionnellement distincts. Le CD (Cluster of Differentiation) a été établi pour normaliser la dénomination des cellules NK.
Spécification
Q08334 | |
5 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
3588 | |
<12% | |
Concentrat de diluant de dosage, Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, Anticorps de détection biotinylé, Solution d’arrêt, Chromogène, SAV-HRP, Étalon, Tampon de lavage | |
5 x 96 tests | |
Transduction des signaux | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
4,12 pg/ml à 3 000 pg/ml | |
5 pg/ml à 3 000 pg/ml | |
Biotine | |
Cytokines & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CDW210B,CRF2-4,CRFB4,D21S58,D21S66,IL-10R2 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CDW210B, CRF2-4, CRFB4, D21S58, D21S66, IL-10R2 | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.