Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IGF1R humaine
ELISA
Marque: Invitrogen™ EHIGF1R
Description
The Human Insulin-like Growth Factor 1R (Hu IGF1R) ELISA quantitates Hu IGF1R in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGF1R. Principle of the method The Human IGF1R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le récepteur 1 du facteur de croissance de l’insuline appartient à la famille des récepteurs à activité tyrosine kinase. Il est impliqué dans l’activation de divers substrats, notamment l’IGF et la neurotensine, la régulation du métabolisme, la division cellulaire, la maintenance et la réponse à l’inflammation. La protéine est un tétramère composé de deux sous-unités alpha et deux sous-unités bêta. Les sous-unités alpha se lient au facteur de croissance de lʼinsuline 1 avec une affinité plus élevée quʼau facteur de croissance de lʼinsuline 2. La liaison entraîne un changement conformationnel, suivi dʼune autophosphorylation de lʼIGF-1R aux positions 1134, 1135, 1136. LʼIGF-1R activé provoque à son tour la phosphorylation des protéines du substrat, suivie de lʼactivation séquentielle des isoformes de protéine kinase activée par RAS, RAF et mitogène ERK, p38 et JNK, conduisant à la transcription des gènes qui entraînent la prolifération. Cet anticorps reconnaît la bêta-sous-unité de lʼIGF-1R.
Specifications
P08069 | |
6 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
3480 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Transduction des signaux | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
8,23-6000 pg/ml | |
6 pg/ml à 6000 pg/ml | |
Biotine | |
Hormones & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD221,IGFIR,IGFR,JTK13 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
CD221, IGFIR, IGFR, JTK13 | |
1 heures 20 min |