Learn More
IFITM3 Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL594-11714-100UL
Code produit. 17442633
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The IFITM3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IFITM3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IFITM3 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spécification
Spécification
IFITM3
Polyclonal
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
CoraLite 594
100 μL
10410