Learn More
Ansell™ Gants en polyuréthane HyFlex™ série 11-618
Avec leur effet seconde peau, ces gants très fins offrent un confort, un ajustement et une sensibilité exceptionnels pour les manipulations les plus délicates. Les gants en polyuréthane Ansell Edmont™ HyFlex™ série 11-618 offrent une sensibilité et une dextérité excellentes.
64.75€
Spécification
Matériau arrière | Polyuréthane |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 : 2121 |
Matériau de la manchette | Polyuréthane |
Coating Material | Polyuréthane |
Type de produit | Gants légers |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786643
|
Ansell™
11618100 |
10 |
64.75€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11796643
![]() |
Ansell™
11618110 |
11 |
64.75€
12 paires |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11706653
|
Ansell™
11618060 |
6 |
64.75€
12 paires |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11716653
|
Ansell™
11618070 |
7 |
64.75€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11726653
|
Ansell™
11618080 |
8 |
64.75€
12 paires |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11736653
|
Ansell™
11618090 |
9 |
64.75€
12 paires |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- La couleur sombre de la doublure et du gant masque la saleté et réduit le gaspillage des gants
- Doublure légère de calibre 18
- Parfaits pour le domaine automobile et la fabrication de métaux
Spécification
Polyuréthane | |
Polyuréthane | |
Gants légers | |
Maille | |
Paume enduite | |
11-618 |
Marquage CE, EN 388 : 2121 | |
Polyuréthane | |
11-618 | |
Nylon | |
144 paires |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.