Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’endostatine humaine
ELISA
Marque: Invitrogen™ EHCOL18A1
551.76 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24080" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le test ELISA pour endostatine humaine quantifie l’endostatine humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’endostatine humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’endostatine humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le COL18A1 est la chaîne alpha du collagène de type XVIII. Ce collagène est l’une des multiplexines, des protéines de la matrice extracellulaire qui contiennent plusieurs domaines à triple hélice (domaines collagènes) interrompus par des domaines non collagènes. Le fragment d’extrémité C-terminale protéolytiquement produit du collagène de type XVIII est l’endostatine, une protéine antiangiogénique puissante. Les mutations de ce gène sont associées au syndrome de Knobloch. Les principales caractéristiques de ce syndrome impliquent des anomalies rétiniennes, de sorte que le collagène de type XVIII peut jouer un rôle important dans la structure rétinienne et dans le bouchon du tube neural.
Spécification
P39060 | |
10 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
80781 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Angiogenèse | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
13,7-10,000 pg/ml | |
10 pg/ml à 10000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
KNO,KNO1,KS | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl | |
KNO, KNO1, KS | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.