Learn More
Honeywell™ Bouchon d’oreille avec cordon
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune, Bleu
Orange
Vert
Dimensions:
Standard
Universal
Description
Bouchon Fusion™ SNR 28dB
• Atténuation supérieure
• design triple anneaux minces et flexibles
• Elevés
• Emballage individuel
• Insertion simplifiée grâce au design plat de la tige
• Pour usage permanent ou intermittent à des niveaux sonores
• Champ d'application préconisé 90 à 105dB.
• Atténuation supérieure
• design triple anneaux minces et flexibles
• Elevés
• Emballage individuel
• Insertion simplifiée grâce au design plat de la tige
• Pour usage permanent ou intermittent à des niveaux sonores
• Champ d'application préconisé 90 à 105dB.
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Dimensions | Universal |
Quantité | 10/Bte |
Plug Shape | À rebord |
Type de produit | Bouchon d’oreille avec cordon |