Learn More
Honeywell™ Bouchon d’oreille avec cordon
Code produit. 11801751
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune, Bleu
Orange
Vert
Dimensions:
Standard
Universal
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bouchon Fusion™ SNR 28dB
• Atténuation supérieure
• design triple anneaux minces et flexibles
• Elevés
• Emballage individuel
• Insertion simplifiée grâce au design plat de la tige
• Pour usage permanent ou intermittent à des niveaux sonores
• Champ d'application préconisé 90 à 105dB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune, Bleu
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
Dimensions Standard
Quantité 50/Bte
Plug Shape À rebord
Type de produit Bouchon d’oreille avec cordon