Learn More
Thermo Scientific™ Bandes thermorétractables pour flacons PETG pour milieu de culture Nalgene™
Veillez à l’intégrité du contenu du flacon avec les joints permettant d’empêcher l’altération du contenu. Les bandes thermorétractables sont gamma stables et dotées d’une bande d’arrachage pour un retrait facile.
Marque:  Thermo Scientific™ 312160-0200
130.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10424553
  • 134.00€ / 1000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Assurez l’intégrité du contenu du flacon avec les bandes thermorétractables Thermo Scientific™ pour flacons de culture en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Appliquez simplement le couple d’application recommandé pour les bouchons Thermo Scientific Nalgene et faites glisser la bande thermorétractable sur le bouchon et le col du flacon. Chauffez la bande pour la rétrécir et sécurisez le contenu avec ce joint inviolable.
  • Les bandes gamma stables incluent une  ”bande d’arrachage” perforée pour un retrait facile.
  • Les bandes sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter aux flacons carrés PETG pour milieu de culture Nalgene.
  • Les cartons contiennent 1 000 bandes (deux poches à fermeture éclair de 500 bandes chacune).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PETG
1000
2195-1020
Bande thermorétractable
1000
10-14 in-lb
20-415
Flacon de culture carré en PETG de 30 ml