Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules graphite/Vespel
Les ferrules 15 % graphite / 85 % Vespel assurent des connexions système sans fuite, ce qui permet d’améliorer la chromatographie pour les systèmes non-MS
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 072662
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15218893
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les ferrules 15 % graphite / 85 % Vespel assurent des connexions système sans fuite, ce qui permet d’améliorer la chromatographie pour les systèmes non-MS
  • Composite de graphite et de Vespel
  • Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
  • Forme une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
Spécification
Ferrule à 2 trous
3,2 mm
Graphite, Vespel
0,4 mm
3,7 mm
Raccords 1/16 pouce
10/boîte