Learn More
Grade 25 sphères rubis, Dia. : 4,76 mm, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042045.KH
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Sphère rubis | |
4.76 mm | |
Grade 25 | |
2 unités |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.