Learn More
Corning™ Pince pour bouchon à vis en polypropylène avec poignée amovible, bleue, stérile
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque: Corning™ TAT30-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récipients bleus en PP
- Poignée amovible
- Résistant aux chocs, étanche
- Aucun risque de contamination croisée
- Informations de traçabilité sur chaque sachet
- Conditionnement individuel dans des sachets à fermeture à glissière simples inviolables
Spécification
Louche | |
Poignée amovible | |
Stérile | |
CE n° 1935/2004, ISO 11137 | |
1.18 in. | |
10.82 in. |
Polypropylène | |
40 ml | |
Bleu | |
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité | |
3 cm | |
27.5 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ Pince pour bouchon à vis en polypropylène avec poignée amovible, bleue, stérile > Screw cap; Capacity: 40mL; 30 dia. x 275mm H
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu