Learn More
PET Gosselin™, PEHD, jerrican
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
18 pièces
Description
Flacon HDPE sodium thiosulfate stérile
• Conforme NFT90-400 (au moins 17,5mg/l) et ISO5667-3 (80mg/l)
• Conforme à la directive CE/94/62 relative à l'absence de métaux lourds
• Bouchon jointé avec bague d'inviolabilité
• Le numéro de lot et la teneur en thiosulfate sont mentionnés sur l'étiquette de chaque flacon
• Certificat de stérilité détachable apposé sur chaque carton
• Flacons en sachet unitaire protégés par un sursac en polyéthylène
• Flacon 1L spécial recherche de légionnelles: réf. 1753K
• Jerrycan à poignée sodium thiosulfate
• Flacon stérile
• Conforme NFT90-400 (au moins 17,5mg/l) et ISO5667-3 (80mg/l)
• Conforme à la directive CE/94/62 relative à l'absence de métaux lourds
• Bouchon jointé avec bague d'inviolabilité
• Le numéro de lot et la teneur en thiosulfate sont mentionnés sur l'étiquette de chaque flacon
• Certificat de stérilité détachable apposé sur chaque carton
• Flacons en sachet unitaire protégés par un sursac en polyéthylène
• Flacon 1L spécial recherche de légionnelles: réf. 1753K
• Jerrycan à poignée sodium thiosulfate
• Flacon stérile
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 1,3 gal. |
Capacité (métrique) | 5 l |
Couleur de bouchon | Rouge |
Matériau du bouchon | HDPE |
Type de bouchon | Vis inviolable |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 32 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 292 mm |
Comprend | Bouchon à vis en PEHD rouge et étiquette blanche |
Matériau | HDPE, PET |
Type de produit | Jerrican |