Learn More
Nanoparticules d’or, 40 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, sans réactif,99 %, dia. ext. 1, absorption à 530 nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
Couleur | Rose à rouge |
Note relative au nom | supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 530nm absorption |
Quantité | 25 mL |
Odeur | Odorless |
Granulométrie | 40nm |
Sensibilité | Light sensitive |
Forme | Liquide |
Pourcentage de pureté | 99% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
Z24K013 | Certificat d’analyse | 26/12/2024 | J67421.AC,J67421.AE |
S05K034 | Certificat d’analyse | 17/06/2024 | J67421.AC,J67421.AE |
Q26K009 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | J67421.AC,J67421.AE |
Q18K018 | Certificat d’analyse | 23/04/2024 | J67421.AC,J67421.AE |
S08J011 | Certificat d’analyse | 16/06/2023 | J67421,J67421.AC,J67421.AE |