Learn More
Glycylglycine, solution tampon 0,2 M, pH 8,5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycylglycine buffer soln. |
Couleur | Incolore |
Concentration | Solution de tampon 0,2M |
pH | 8.5 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 100 mL |
Odeur | Odorless |