Learn More
Glycérol, réactif ACS, ≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15637890
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactif ACS,≥99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore
Densité 1.25g/mL
pH Neutral
Point d’ébullition 290°C (1013 hPa)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Température d’allumage 698°F
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Informations sur la solubilité Completely miscible in water
Densité de vapeur 3.1 (vs air)
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Forme physique Liquid