Learn More
Morceaux de germanium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375038
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium
Couleur Argent
Forme physique Pièces, 3,2 mm (0,125 po) et moins
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Odeur Odorless
Aspect Silver-colored pieces
Tension de vapeur 0 hPa