Learn More
Iodure de germanium(II), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381539
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13573-08-5 | GeI2 | 326.439 g/mol
Germanium(II) iodide acts as a reagent that forms stable ionic adducts with carbenes. It is also used in the preparation of allylgermanes by reacting with allylstannanes. Further, it reacts with allyl bromide in the presence of zinc iodide to get allylgermanium(IV), which on reacts with carbonyl compounds to give the corresponding homoallylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13573-08-5
Formule moléculaire GeI2
Poids moléculaire (g/mol) 326.439
Numéro MDL MFCD00135537
Clé InChI IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
CID PubChem 6327215
Nom IUPAC diiodogermanium
SMILES [Ge](I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium(II) iodide
Couleur Jaune à marron
Quantité 0.1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 326.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Densité 5.37g/mL