Learn More
Garcin™ Lingettes Garcin™ Bactinyl
Nettoyez et désinfectez les surfaces et les instruments avec les lingettes™ Garcin Bactinyl, qui sont des lingettes à usage général pour des raisons d’hygiène générale.
Marque:  Garcin™ LB920620
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11759622
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Parfumé ou inodore
  • Boîte distributrice rechargeable avec boîtier refermable
  • Les substances actives comprennent les peroxydes, les ammoniums quaternaires, l’éthanol
  • Solution d’imprégnation certifiée minérale
Spécification
Spécification
Lingettes
26  cm
2/boîte
20 cm
Inodore