Learn More
Nitrure de gallium(III), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309377
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25617-97-4 | GaN | 83.73 g/mol
Gallium(III) nitride is used to read blu-ray discs. It is used in various wireless infrastructure applications. It finds applications in optoelectronic, high-power and high-frequency devices. It is also useful in military electronics (active electronically scanned array radars). It is biocompatible and used in electrodes and electronic components in living organisms. It is a suitable material for solar cell arrays for satellites. It is employed in bright light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25617-97-4
Formule moléculaire GaN
Poids moléculaire (g/mol) 83.73
Numéro MDL MFCD00016108
Clé InChI JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
CID PubChem 117559
Nom IUPAC azanylidynegallane
SMILES N#[Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) nitride
Point de fusion 800°C (sublimation)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,4351
Informations sur la solubilité Insoluble in water, dilute acids; Slightly soluble in hot conc; H2SO4, hot conc; NaOH
Poids de la formule 83.73
Pourcentage de pureté 99.99%
Sensibilité Moisture Sensitive
Densité 6.1g/mL