Learn More
Solution de nitrate de gallium(III), 9-10 % w/w de Ga, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345807
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13494-90-1 | GaN3O9 | 255.735 g/mol
Gallium(III) nitrate solution, is used as the material for producing gallium salts and for scientific research and chemical reagent. It is also used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-90-1
Formule moléculaire GaN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 255.735
Numéro MDL MFCD00011016
Clé InChI CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt
CID PubChem 61635
Nom IUPAC gallium ; trinitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium (III) nitrate solution
Forme physique Liquide
Quantité 250 g
Numéro UN UN3218
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 255.73
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ga 9 to 10% w/w