Learn More
Bromure de gallium(III) anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368327
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Gallium(III) bromide is used as organic intermediates. It is a powerful oxidizing agent and is able to release oxygen free radicals from the water in mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-88-9
Formule moléculaire Br3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 309.435
Numéro MDL MFCD00016100
Clé InChI SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
CID PubChem 83477
Nom IUPAC tribromogallane
SMILES [Ga](Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 279°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) bromide
Point de fusion 122°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in acids.
Poids de la formule 309.45
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.69 g/mL