Learn More
2,4-pentanédionate de gallium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369727
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14405-43-7 | C15H21GaO6 | 367.05 g/mol
It is used in research on Ga-containing materials. Gallium oxide thin films can be created with atomic layer epitaxy (ALE) by combining gallium acetylacetonate with either water or ozone as the precursor. It can also be used for the synthesis of high purity gallium nitride nano-wires and nano-needles at low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14405-43-7
Formule moléculaire C15H21GaO6
Poids moléculaire (g/mol) 367.05
Numéro MDL MFCD00013492
Clé InChI IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
CID PubChem 71311502
Nom IUPAC (Z)-4 -[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxygallanyl]oxypent-3-en-2-one
SMILES [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 196°C to 198°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 367.05
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Densité 1.42 g/mL