Learn More
Antimoniure de gallium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302028
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12064-03-8
Gallium antimonide can be used for Infrared detectors, infrared LEDs and lasers and transistors, and thermophotovoltaic systems. It can be used as a component of photoresists and other composites where high refractive index is desirable
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12064-03-8
Numéro MDL MFCD00016101
Synonyme gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium antimonide
Point de fusion 710°C
Forme physique Pièces
Quantité 0.1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1549
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 191.47
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless